Merck
Y0001038
Benazepril für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Benazepril -hydrochlorid, (3S)-3-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]-amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepin-1-essigsäure -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H28N2O5 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
460.95
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
benazepril
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@H]2CCc3ccccc3N(CC(O)=O)C2=O
InChI
1S/C24H28N2O5.ClH/c1-2-31-24(30)20(14-12-17-8-4-3-5-9-17)25-19-15-13-18-10-6-7-11-21(18)26(23(19)29)16-22(27)28;/h3-11,19-20,25H,2,12-16H2,1H3,(H,27,28);1H/t19-,20-;/m0./s1
InChIKey
VPSRQEHTHIMDQM-FKLPMGAJSA-N
Angaben zum Gen
human ... ACE(1636)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Benazepril for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Benazepril ist ein langwirkender Angiotensin-konvertierendes Enzym (ACE)-Hemmer.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bjoern B Burckhardt et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 96, 118-126 (2014-04-18)
Although serum and plasma are the biological fluids of choice for pharmacokinetic determination of drugs in adults, it is desirable to elucidate noninvasive methods which can be used for investigations in vulnerable groups such as children. If the drug properties
Bjoern B Burckhardt et al.
Biomedical chromatography : BMC, 28(12), 1679-1691 (2014-05-03)
The benefit-risk ratio of combined blocking by the direct renin inhibitor aliskiren and an angiotensin-converting enzyme inhibitor (e.g. enalapril) on the renin-angiotensin-aldosterone system is discussed. No method was available for simultaneous determination of both drugs in urine. A novel sensitive
Haruka Nishimuta et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 42(9), 1522-1531 (2014-07-06)
Hydrolysis plays an important role in metabolic activation of prodrugs. In the current study, species and in vitro system differences in hepatic and extrahepatic hydrolysis were investigated for 11 prodrugs. Ten prodrugs in the data set are predominantly hydrolyzed by