Wichtige Dokumente
Y0000767
Resorcinol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1,3-Benzenediol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdichte
3.8 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 21.1 °C)
API-Familie
resorcinol
Selbstzündungstemp.
1126 °F
Hersteller/Markenname
EDQM
bp
178 °C/16 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
109-112 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Oc1cccc(O)c1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
InChIKey
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
Zielorgane
Central nervous system,Blood, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
260.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
127 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Separation of Resorcinol 50 mg/mL; Pyrocatechol; 2-Methylresorcinol; 4-Methylcatechol; 2,5-Dimethylresorcinol 50 mg/mL; 3-Methylcatechol 50 mg/mL; 4-Nitrocatechol 50 mg/mL