Merck
Y0000671
Capsaicin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
trans-8-Methyl-N-vanillyl-6-nonensäureamid
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH=CH(CH2)4CONHCH2C6H3-4-(OH)-3-(OCH3)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
305.41
Beilstein:
2816484
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
Agentur
EP Reference Standard
API-Familie
capsaicin
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
62-65 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1cc(CNC(=O)CCCC\C=C\C(C)C)ccc1O
InChI
1S/C18H27NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h6,8,10-12,14,20H,4-5,7,9,13H2,1-3H3,(H,19,21)/b8-6+
InChIKey
YKPUWZUDDOIDPM-SOFGYWHQSA-N
Angaben zum Gen
human ... TRPV1(7442)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Capsaicin EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Prototyp Vanilloid-Rezeptoragonist; Neurotoxin; aktiviert sensorische Neuronen, was zu unmyelierten C-Fasern führt, von denen viele Substanz P enthalten. Topische Applikation desensibilisiert die sensorischen Nervenendigungen, was eine paradoxe antinozizeptive Wirkung ergibt; systemische Verabreichung kann neurotoxisch auf Capsaicin-sensitive Zellen wirken, insbesondere bei neugeborenen Tieren. Aktiver Bestandteil von Chilischoten.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jennifer Leech et al.
American journal of respiratory and critical care medicine, 188(9), 1069-1075 (2013-10-08)
Antitussive therapies are accompanied by a substantial placebo effect, indicating that inhibitory circuits in the brain have a significant capacity to regulate cough neural processing. However, essentially nothing is known about the identity of these inhibitory circuits or how they
Zohar Bromberg et al.
PloS one, 8(2), e57149-e57149 (2013-03-08)
The heat shock response (HSR) is a highly conserved molecular response to various types of stresses, including heat shock, during which heat-shock proteins (Hsps) are produced to prevent and repair damages in labile proteins and membranes. In cells, protein unfolding
Emma C Y Hilton et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 132(4), 847-855 (2013-06-20)
Inhaled capsaicin elicits cough reproducibly in human subjects and is widely used in the study of cough and antitussive therapies. However, the traditional end points C2 and C5 (the concentrations of capsaicin inducing at least 2 or 5 coughs, respectively)
Helen Sumner et al.
American journal of respiratory and critical care medicine, 187(9), 943-949 (2013-03-09)
Cough is one of the principal symptoms of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) but the potential drivers of cough are likely to be multifactorial and poorly understood. To quantify cough frequency in an unselected group of subjects with COPD and
Jessica O'Neill et al.
Pharmacological reviews, 64(4), 939-971 (2012-10-02)
A large number of pharmacological studies have used capsaicin as a tool to activate many physiological systems, with an emphasis on pain research but also including functions such as the cardiovascular system, the respiratory system, and the urinary tract. Understanding