Wichtige Dokumente
Y0000610
Cladribin Unreinheit C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Chloradenin, 2-Chlor-6-aminopurin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
cladribine
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
384-389 °C
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Nc1nc(Cl)nc2nc[nH]c12
InChI
1S/C5H4ClN5/c6-5-10-3(7)2-4(11-5)9-1-8-2/h1H,(H3,7,8,9,10,11)
InChIKey
HBJGQJWNMZDFKL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)