1134211
USP
Cladribin-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
2′-Deoxy-2-methoxy-adenosin, 2-Methoxy-2′-deoxy-adenosin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
cladribine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C11H15N5O4/c1-19-11-14-9(12)8-10(15-11)16(4-13-8)7-2-5(18)6(3-17)20-7/h4-7,17-18H,2-3H2,1H3,(H2,12,14,15)
InChIKey
HGRICISHTIAZJG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Cladribine
- Cladribine Injection
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable