Wichtige Dokumente
Y0000472
Cabergolin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1-Ethyl-3-(3′-dimethylaminopropyl)-3-(6′-allylergolin-8′β-carbonyl)-harnstoff, 1-[(6-Allylergolin-8β-yl)-carbonyl]-1-[3-(dimethylamino)-propyl]-3-ethyl-harnstoff, Cabaser, Dostinex, FCE-21336
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
cabergoline
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCNC(=O)N(CCCN(C)C)C(=O)[C@@H]1C[C@H]2[C@@H](Cc3c[nH]c4cccc2c34)N(CC=C)C1
InChI
1S/C26H37N5O2/c1-5-11-30-17-19(25(32)31(26(33)27-6-2)13-8-12-29(3)4)14-21-20-9-7-10-22-24(20)18(16-28-22)15-23(21)30/h5,7,9-10,16,19,21,23,28H,1,6,8,11-15,17H2,2-4H3,(H,27,33)/t19-,21-,23-/m1/s1
InChIKey
KORNTPPJEAJQIU-KJXAQDMKSA-N
Angaben zum Gen
human ... DRD2(1813)
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Lact.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)