Wichtige Dokumente
Y0000139
Flubendazol für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Flubendazol, Flumoxanal, Methyl-[5-(4-fluorbenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-carbamat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
flubendazole
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C16H12FN3O3/c1-23-16(22)20-15-18-12-7-4-10(8-13(12)19-15)14(21)9-2-5-11(17)6-3-9/h2-8H,1H3,(H2,18,19,20,22)
InChIKey
CPEUVMUXAHMANV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)