Wichtige Dokumente
Y0000363
Ciprofibrat für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Ciprofibrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ciprofibrate
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(Oc1ccc(cc1)C2CC2(Cl)Cl)C(O)=O
InChI
1S/C13H14Cl2O3/c1-12(2,11(16)17)18-9-5-3-8(4-6-9)10-7-13(10,14)15/h3-6,10H,7H2,1-2H3,(H,16,17)
InChIKey
KPSRODZRAIWAKH-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PPARA(5465)
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)