Merck
Y0000281
Paroxetin -hydrochlorid Hemihydrat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(3S-trans)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)-methyl]-4-(4-fluor-phenyl)-piperidin -hydrochlorid Hemihydrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H20FNO3 · HCl · .5 H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
374.83
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
paroxetine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
O.Cl[H].Fc1ccc(cc1)[C@@H]2CCNC[C@H]2COc3ccc4OCOc4c3
InChI
1S/C19H20FNO3.ClH.H2O/c20-15-3-1-13(2-4-15)17-7-8-21-10-14(17)11-22-16-5-6-18-19(9-16)24-12-23-18;;/h1-6,9,14,17,21H,7-8,10-12H2;1H;1H2/t14-,17-;;/m0../s1
InChIKey
QRQSGFFISBKLMZ-YHOFXEKLSA-N
Angaben zum Gen
human ... SLC6A4(6532)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Paroxetine hydrochloride hemihydrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Ein selektiver Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, Antidepressivum
Paroxetin-hydrochlorid Hemihydrat ist einer der wirksamsten und selektivsten der selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI), Antidepressivum
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Jeffrey S Berger et al.
Thrombosis and haemostasis, 109(1), 85-92 (2012-12-12)
The mechanism underlying a hyperreactive platelet phenotype remains unknown. Since serotonin has been shown to influence platelet biology and atherothrombosis, we sought to investigate the association of platelet serotonin transporter number, binding affinity, and uptake kinetics with platelet aggregation. A
Mohamed A El-Nabarawi et al.
International journal of pharmaceutics, 443(1-2), 307-317 (2013-01-23)
Paroxetine (PAX) is the most potent serotonin reuptake blocker antidepressant clinically available. This study is aimed to reduce the side effects accompanied with the initial high plasma concentration after oral administration of PAX and fluctuations in plasma levels and also
N Byatt et al.
Acta psychiatrica Scandinavica, 127(2), 94-114 (2012-12-18)
Conflicting data have led to controversy regarding antidepressant use during pregnancy. The objectives of this study are to i) review the risks of untreated depression and anxiety, ii) review the literature on risks of exposure to antidepressants during pregnancy, iii)
Yukiko Mine et al.
Journal of pharmacological sciences, 121(1), 58-66 (2012-12-22)
Although selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) are widely used to treat depression, they frequently cause gastrointestinal adverse effects, such as nausea and emesis. In the present study, we investigated the anti-emetic effect of mosapride, a 5-HT(4) receptor agonist, on SSRIs-induced
Adam S Kamlet et al.
PloS one, 8(3), e59187-e59187 (2013-04-05)
New chemistry methods for the synthesis of radiolabeled small molecules have the potential to impact clinical positron emission tomography (PET) imaging, if they can be successfully translated. However, progression of modern reactions from the stage of synthetic chemistry development to