Y0000085
Aceclofenac Unreinheit F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-[(2,6-Dichlorphenyl)-amino]-benzolessigsäure-[2-oxo-2-(phenylmethoxy)-ethyl]-ester, {{{2-[(2,6-Dichlorphenyl)-amino]-phenyl}-acetyl}-oxy}-essigsäure-benzylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Beschreibung
API family: aceclofenac
API-Familie
aceclofenac
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1c(c(ccc1)Cl)Nc2c(cccc2)CC(=O)OCC(=O)OCc3ccccc3
InChI
1S/C23H19Cl2NO4/c24-18-10-6-11-19(25)23(18)26-20-12-5-4-9-17(20)13-21(27)30-15-22(28)29-14-16-7-2-1-3-8-16/h1-12,26H,13-15H2
InChIKey
RLKZSYGBKCIRFJ-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)