Merck
W800002
Sigma-Aldrich
Hexadecanolide
≥98%, stabilized
Synonym(e):
Juniper lactone, Oxacycloheptadecan-2-one
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H30O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.41
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
10.047
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Fragrance grade
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
Assay
≥98%
Enthält
BHT as stabilizer
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
balsamic; sweet; animalic
SMILES String
O=C1OCCCCCCCCCCCCCCC1
InChI
1S/C16H30O2/c17-16-14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-18-16/h1-15H2
InChIKey
LOKPJYNMYCVCRM-UHFFFAOYSA-N
Haftungsausschluss
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)