Wichtige Dokumente
419133
Pentadecanolid
98%
Synonym(e):
1-Oxa-2-cyclohexadecanon, 15-Hydroxypentadecansäurelacton, 15-Pentadecanolid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
bp
137 °C/2 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
34-38 °C (lit.)
Dichte
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
O=C1CCCCCCCCCCCCCCO1
InChI
1S/C15H28O2/c16-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-17-15/h1-14H2
InChIKey
FKUPPRZPSYCDRS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
320.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
160 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?