Merck
W430415
Sigma-Aldrich
trans-2-Decenol
natural (US), ≥97%, FG
Synonym(e):
trans-2-Decen-1-ol
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)6CH=CHCH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.27
FEMA-Nummer:
4304
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
02.137
NACRES:
NA.21
Qualität
FG
Kosher
natural (US)
Qualitätsniveau
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.451 (lit.)
bp
231-232 °C (lit.)
Dichte
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fatty; green; citrus; herbaceous; waxy
SMILES String
CCCCCCC\C=C\CO
InChI
1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h8-9,11H,2-7,10H2,1H3/b9-8+
InChIKey
QOPYYRPCXHTOQZ-CMDGGOBGSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)