TKN1000
Kalibrierstandard für Kjeldahl-Stickstoff, Gesamtgehalt (TKN) 1000mg/l
certified reference material
Synonym(e):
TKN Calibration Standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Hersteller/Markenname
RTC TKN1000-100
Konzentration
in H2O
Anwendung(en)
environmental
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Provided as 100-mL and 500-mL whole-volume samples
- Solvent/Matrix: DI Water
- Traceable to NIST standard reference materials (SRM′s)
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)