T1423025
Ticlopidin Unreinheit F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
6-(2-Chlorbenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ticlopidine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C14H14ClNS/c15-13-4-2-1-3-12(13)9-16-7-5-11-6-8-17-14(11)10-16/h1-4,6,8H,5,7,9-10H2
InChIKey
HPUZXEAFETYUCC-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)