GF42802129
Polymethylpentene
TPX®, film, thickness 0.125 mm, L 0.5 m
Synonym(e):
ME311100
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 428-021-29
Länge
0.5 m
Dicke
0.125 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)