Merck
SMB01382
Sigma-Aldrich
2-Methoxyestrone
≥95% (HPLC), from synthetic, solid
Synonym(e):
2,3-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one 2-methyl ether, 2-Hydroxyestrone 2-methyl ether, 3-Hydroxy-2-methoxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H24O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.79
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
187-190 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@@]12[C@](CCC2=O)([H])[C@]3([H])CCC4=CC(O)=C(OC)C=C4[C@@]3([H])CC1
Allgemeine Beschreibung
2-Methoxyestrone is an endogenous, naturally occurring methoxylated catechol estrogen and an estrone metabolite formed by catechol O-methyltransferase via the intermediate 2-hydroxyestrone. Unlike estrone but similarly to 2-hydroxyestrone and 2-methoxyestradiol, 2-methoxyestrone has very low affinity for the estrogen receptor and lacks significant estrogenic activity
Lagerung und Haltbarkeit
Heat sensitive
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Urinary estrogen metabolites and gastric cancer risk among postmenopausal women.
Camargo MC, et al.
Cancer reports (Hoboken, N.J.), 5, e1574-e1574 (2022)