SMB01373
2-Hydroxyesterone
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
2-Hydroxyesterone, 2,3-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one, 2-Hydroxy estrone, 2-OH-E1, 2-OHE2, 2OHE1, Catecholestrone
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C18H22O3/c1-18-7-6-11-12(14(18)4-5-17(18)21)3-2-10-8-15(19)16(20)9-13(10)11/h8-9,11-12,14,19-20H,2-7H2,1H3/t11-,12+,14-,18-/m0/s1
InChIKey
SWINWPBPEKHUOD-JPVZDGGYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)