Wichtige Dokumente
SMB01352
Prolylphenylalanine
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
Pro-Phe, N-L-Prolyl-L-phenylalanine, N-Prolylphenylalanine, L-Prolyl-L-phenylalanine, Proline phenylalanine dipeptide, Proline-phenylalanine dipeptide, Prolyl-phenylalanine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Farbe
white to beige
mp (Schmelzpunkt)
250—251 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C2CCCN2
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Suitable for Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)