Wichtige Dokumente
SMB00982
L-Leucyl-L-phenylalanine
Synonym(e):
N-L-Leucyl-L-phenylalanine, N-Leucyl-3-phenylalanine, N-Leucylphenylalanine, L-Leu-L-Phe, Leu-phe, Leucine phenylalanine dipeptide, Leucyl-phenylalanine, Leucylphenylalanine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
218—220 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[N+H3]C(CC(C)C)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C15H22N2O3/c1-10(2)8-12(16)14(18)17-13(15(19)20)9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10,12-13H,8-9,16H2,1-2H3,(H,17,18)(H,19,20)
InChIKey
KFKWRHQBZQICHA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Suitable for Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)