Wichtige Dokumente
SMB01350
N1-Acetyl-5-methoxykynuramine
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
N-[3-(2-Amino-5-methoxyphenyl)-3-oxopropyl]acetamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
88—91 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC1=C(C(CCNC(C)=O)=O)C=C(OC)C=C1
InChI
1S/C12H16N2O3/c1-8(15)14-6-5-12(16)10-7-9(17-2)3-4-11(10)13/h3-4,7H,5-6,13H2,1-2H3,(H,14,15)
InChIKey
RJQIZOKNUKRKTP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)