Wichtige Dokumente
SMB00908
4-Hydroxy-4-methyl-2-oxoglutaric acid dipotassium salt
95-105% (titration)
Synonym(e):
4-Hydroxy-4-methyl-2-oxoglutaric acid dipotassium salt, Parapyruvate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95-105% (titration)
Form
powder
Grünere Alternativprodukt-Bewertung
old score: 46
new score: 35
Find out more about DOZN™ Scoring
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Farbe
white to beige
Löslichkeit
water: soluble 10 mg/mL
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- to study mitochondrial metabolomics
- to study age related disorders (Alzheimer′s and Parkinson′s research)
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)