Merck
S0050000
Saccharin Natriumsalz
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Natriumsaccharin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H4NNaO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.17
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
saccharin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
[Na+].[S]1(=NC(=O)c2c1cccc2)(=O)[O-]
InChI
1S/C7H5NO3S.Na/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7;/h1-4H,(H,8,9,10,11);/q;+1/p-1
InChIKey
OAZGZMKGRPRHJX-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Saccharin sodium EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
428.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
220 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Heather E King et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 126, 163-169 (2014-10-07)
The inbred Fischer (F344) and Lewis (LEW) rats, while originally developed as animal models for cancer and tissue transplantation research, have since been used to study genetic differences in a variety of physiological and behavioral endpoints. In this context, LEW
Yangjie Wei et al.
AAPS PharmSciTech, 16(2), 455-465 (2014-11-02)
Several attempts have been made to mask the bitter taste of oral formulations, but none have been made for injectable formulations. This study aims to mask the bitter taste of dental lidocaine HCl (LID) injection using hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HP-β-CD) and sodium
Anthony Sclafani et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 307(12), R1448-R1457 (2014-10-17)
Recent studies indicate that, unlike glucose, fructose has little or no post-oral preference conditioning actions in C57BL/6J (B6) mice. The present study determined whether this is also the case for FVB mice, which overconsume fructose relative to B6 mice. In