R0145015
Ramipril-Unreinheit C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(2S,3aS,6aS)-1-[(S)-2-[[(S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-cyclohexylpropyl]-amino]-propanoyl]-octahydrocyclopenta[b]pyrrol-2-carbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ramipril
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N2([C@@H]3[C@H](C[C@H]2C(=O)O)CCC3)C(=O)[C@@H](N[C@@H](CCC1CCCCC1)C(=O)OCC)C
InChI
1S/C23H38N2O5/c1-3-30-23(29)18(13-12-16-8-5-4-6-9-16)24-15(2)21(26)25-19-11-7-10-17(19)14-20(25)22(27)28/h15-20,24H,3-14H2,1-2H3,(H,27,28)/t15-,17-,18-,19-,20-/m0/s1
InChIKey
REDFEBRIUVBHFO-JBDAPHQKSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)