1598314
USP
Ramipril-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(2S,3aS,6aS)-1-{(2S)-2-{[(1S)-1-(Methoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]-amino}-1-oxopropyl}-octahydrocyclopenta[b]pyrrol-2-carbonsäure, Ramipril-methylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ramipril
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C22H30N2O5/c1-14(20(25)24-18-10-6-9-16(18)13-19(24)21(26)27)23-17(22(28)29-2)12-11-15-7-4-3-5-8-15/h3-5,7-8,14,16-19,23H,6,9-13H2,1-2H3,(H,26,27)/t14-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
InChIKey
DBAQBRAQKYAQEO-GBBGEASQSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Ramipril
- Ramipril Capsules
- Ramipril Tablets
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable