QC1541
Sulfit in Wasser
certified reference material
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 20 mL
Hersteller/Markenname
RTC QCI-078
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
Format
matrix material
Lagertemp.
2-30°C
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)