QC1272
Gesamt-Erdöl-Kohlenwasserstoffe, rückgewinnbar (TRPH) – WP
certified reference material
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 2 mL
Hersteller/Markenname
RTC QCI-254
Konzentration
in PCB-free transformer oil
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
matrix material
Lagertemp.
2-30°C
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Ozone 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Zielorgane
thymus,Liver,Bone marrow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)