Merck
PHR8848
Supelco
Kokain -hydrochlorid
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
Benzoylecgonin-methylester -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H21NO4 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
339.81
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1143008
API-Familie
cocaine
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
Cl.COC(=O)[C@H]1[C@H](C[C@@H]2CC[C@H]1N2C)OC(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C17H21NO4.ClH/c1-18-12-8-9-13(18)15(17(20)21-2)14(10-12)22-16(19)11-6-4-3-5-7-11;/h3-7,12-15H,8-10H2,1-2H3;1H/t12-,13+,14-,15+;/m0./s1
InChIKey
PIQVDUKEQYOJNR-VZXSFKIWSA-N
Allgemeine Beschreibung
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Biochem./physiol. Wirkung
Hemmt Dopamin-, Noradrenalin- und Serotonin-Transporter mit Kis von jeweils etwa 300 nm, 900 nm und 400 nm. Im Gegensatz zu Amphetaminen hat es keine Auswirkungen auf die Katecholaminausschüttung.
Hemmt die Dopamin, Noradrenalin und Serotonin-Transporter.
Sonstige Hinweise
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)