Wichtige Dokumente
PHR8833
Phenylpropanolamin-Hydrochlorid
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
DL-Norephedrin -hydrochlorid, (±)-Phenylpropanolamin -hydrochlorid, DL-Phenylpropanolamin -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to EP P1260000
traceable to USP 1534005
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 500 mg
mp (Schmelzpunkt)
194-196 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
Cl.C[C@@H](N)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO.ClH/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8;/h2-7,9,11H,10H2,1H3;1H/t7-,9-;/m1./s1
InChIKey
DYWNLSQWJMTVGJ-PRCZDLBKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Empfohlene Produkte
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)