Wichtige Dokumente
285749
DL-Ephedrin -hydrochlorid
99%
Synonym(e):
(±)-2-Ephedrinium hydrochloride, (±)-Ephedrine hydrochloride, DL-erythro-Ephedrine hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
188-190 °C
Löslichkeit
H2O: soluble 5%, clear, colorless
Funktionelle Gruppe
amine
hydroxyl
phenyl
SMILES String
Cl.CN[C@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10-12H,1-2H3;1H/t8-,10-;/m1./s1
InChIKey
BALXUFOVQVENIU-GHXDPTCOSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCGlobal Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
285749-25G | 4061833055038 |
285749-100G | |
285749-5G | 4061826259641 |