Wichtige Dokumente
PHR8812
Tramadolhydrochlorid -hydrochlorid
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
(±)-cis-2-(Dimethylaminomethyl)-1-(3-methoxyphenyl)-cyclohexanol -hydrochlorid -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to EP Y0000155
traceable to USP 1672600
API-Familie
tramadol
Verpackung
pkg of 200MG
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
Cl.COc1cccc(c1)[C@@]2(O)CCCC[C@@H]2CN(C)C
InChI
1S/C16H25NO2.ClH/c1-17(2)12-14-7-4-5-10-16(14,18)13-8-6-9-15(11-13)19-3;/h6,8-9,11,14,18H,4-5,7,10,12H2,1-3H3;1H/t14-,16+;/m1./s1
InChIKey
PPKXEPBICJTCRU-XMZRARIVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)