PHR3525
rac-β-Tocopherol -Lösung
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
rac-β-Tocopherol solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
tocopherol
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
50 mg/mL in hexane
Anwendung(en)
pharmaceutical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Format
single component solution
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
O1[C@@](CCc2c1c(cc(c2C)O)C)(CCCC(CCCC(CCCC(C)C)C)C)C
InChI
1S/C28H48O2/c1-20(2)11-8-12-21(3)13-9-14-22(4)15-10-17-28(7)18-16-25-24(6)26(29)19-23(5)27(25)30-28/h19-22,29H,8-18H2,1-7H3/t21?,22?,28-/m1/s1
InChIKey
WGVKWNUPNGFDFJ-CBIUGAAKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-7.6 °F
Flammpunkt (°C)
-22 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)