Merck
V-083
Supelco
beta-Tocopherol-D3 solution
500 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C28H45D3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
419.70
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
500 μg/mL in methanol
Format
single component solution
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
This stable-labeled Certified Spiking Solution® is suitable for quantifying β-tocopherol in a variety of applications from diagnostic testing of Vitamin E deficiency to quality control testing of tocopherol-based dietary supplements or pharmaceutical preparations. β-Tocopherol has about one third of the activity of β-tocopherol.
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)