PHR3514
Almotriptan-verwandte Verbindung D
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
N,N-Dimethyl-5-[(1-pyrrolidinylsulfonyl)-methyl]-1H-indol-3-ethanamin-N-oxid -hydrochlorid, 1-[({3-[2-(Dimethylamino)-ethyl]-indol-5-yl}-methyl)-sulfonyl]-pyrrolidin-N-oxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1013567
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
InChI
1S/C17H24N4O4S/c1-19(22)17(20(2)23)10-14-11-18-16-6-5-13(9-15(14)16)12-26(24,25)21-7-3-4-8-21/h5-6,9,11,17-18H,3-4,7-8,10,12H2,1-2H3/q-2
InChIKey
FVOZCNKXYVHCHM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)