Wichtige Dokumente
PHR3429
Vigabatrin
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
(±)-Vigabatrin, (R,S)-4-Amino-5-hexenoic acid, (±)-γ-Vinyl-GABA, (±)-4-Aminohexenoic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to BP BP563
traceable to Ph. Eur. Y0001400
traceable to USP 1712001
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 400 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
SMILES String
NC(CCC(O)=O)C=C
InChI
1S/C6H11NO2/c1-2-5(7)3-4-6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9)
InChIKey
PJDFLNIOAUIZSL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)