PHR3347
Sevofluran-verwandte Verbindung B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methoxy-propan, Hexafluorisopropylmethylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1612572
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 0.5 mL
Anwendung(en)
pharmaceutical
InChI
1S/C4H4F6O/c1-11-2(3(5,6)7)4(8,9)10/h2H,1H3
InChIKey
VNXYDFNVQBICRO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)