PHR3348
Sevofluran
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
Sevofluran, 1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-(fluormethoxy)-propan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. Y0001046
traceable to USP 1612540
Verpackung
pkg of 1 mL
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)C(OCF)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H3F7O/c5-1-12-2(3(6,7)8)4(9,10)11/h2H,1H2
InChIKey
DFEYYRMXOJXZRJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)