Wichtige Dokumente
PHR3331
Metronidazol-Unreinheit G
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)-essigsäure, 1-Carboxymethylmetronidazol, 2-Methyl-5-nitroimidazol-1-essigsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(O)CN1C(C)=NC=C1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O4/c1-4-7-2-5(9(12)13)8(4)3-6(10)11/h2H,3H2,1H3,(H,10,11)
InChIKey
RVEGZXNRNWUYKI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)