PHR3269
Sitagliptin Impurity C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
(3R)-3-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)-1-[3-(trifluoromethyl)-5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl]butan-1-one
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
sitagliptin
Verpackung
pkg of 40 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)