PHR2926
Methylacetat
Synonym(e):
Methylacetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1424051
Dampfdichte
2.55 (vs air)
Dampfdruck
165 mmHg ( 20 °C)
Beschreibung
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
936 °F
Expl.-Gr.
16 %
Verpackung
ampule of 3x1.2 mL
Brechungsindex
n20/D 1.361 (lit.)
bp
57-58 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−98 °C (lit.)
Dichte
0.934 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
COC(C)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3
InChIKey
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
8.6 °F
Flammpunkt (°C)
-13 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)