Wichtige Dokumente
PHR2858
Estradiol-Benzoat
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
β-Oestradiol-3-benzoat, 1,3,5(10)-Estratrien-3,17β-diol-3-benzoat, 3,17β-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratrien-3-benzoat, 3-Benzoyloxy-17β-oestrol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to BP BP396
traceable to Ph. Eur. E1600000
traceable to USP 1251000
Beschreibung
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-Familie
estradiol
Form
solid
Verpackung
pkg of 500 mg
mp (Schmelzpunkt)
191-198 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@@H](O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(OC(=O)c5ccccc5)ccc24
InChI
1S/C25H28O3/c1-25-14-13-20-19-10-8-18(28-24(27)16-5-3-2-4-6-16)15-17(19)7-9-21(20)22(25)11-12-23(25)26/h2-6,8,10,15,20-23,26H,7,9,11-14H2,1H3/t20-,21-,22+,23+,25+/m1/s1
InChIKey
UYIFTLBWAOGQBI-BZDYCCQFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)