Wichtige Dokumente
PHR2728
Sulfobernsteinsäure-bis(2-ethylhexyl)-ester Natriumsalz
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
AOT, Dioctylsulfosuccinat Natriumsalz, Docusat Natriumsalz, Natrium-bis-(2-ethylhexyl)-sulfosuccinat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to BP BP133
traceable to Ph. Eur. Y0001567
traceable to USP 1224802
Beschreibung
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-Familie
docusate calcium
Form
solid
Verpackung
pkg of 1 g
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H38O7S.Na/c1-5-9-11-16(7-3)14-26-19(21)13-18(28(23,24)25)20(22)27-15-17(8-4)12-10-6-2;/h16-18H,5-15H2,1-4H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1
InChIKey
APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)