Wichtige Dokumente
BP133
Docusat-Natrium
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
Sulfobernsteinsäure-bis(2-ethylhexyl)-ester Natriumsalz, AOT, Dioctylsulfosuccinat Natriumsalz, Docusat Natriumsalz, Natrium-bis-(2-ethylhexyl)-sulfosuccinat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
docusate calcium
Form
waxy solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
SMILES String
[Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H38O7S.Na/c1-5-9-11-16(7-3)14-26-19(21)13-18(28(23,24)25)20(22)27-15-17(8-4)12-10-6-2;/h16-18H,5-15H2,1-4H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1
InChIKey
APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)