Wichtige Dokumente
PHR2702
Flumazenil
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
Ro 15-1788, Ro15-1788
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1273808
API-Familie
flumazenil
Verpackung
pkg of 500 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCOC(=O)c1ncn-2c1CN(C)C(=O)c3cc(F)ccc-23
InChI
1S/C15H14FN3O3/c1-3-22-15(21)13-12-7-18(2)14(20)10-6-9(16)4-5-11(10)19(12)8-17-13/h4-6,8H,3,7H2,1-2H3
InChIKey
OFBIFZUFASYYRE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)