PHR1989
Omeprazol-Unreinheit H
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
2-[(RS)-[(4-Chlor-3,5-dimethyl-pyridin-2-yl)-methyl]-sulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazol, 2-[[(4-Chlor-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)-methyl]-sulfinyl]-6-methoxy-1H-benzimidazol, 4-Desmethoxy-4-chlor-Omeprazol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
omeprazole
Form
powder
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 30 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[S](=O)(Cc3ncc(c(c3C)Cl)C)c1[nH]c2c(n1)cc(cc2)OC
InChI
1S/C16H16ClN3O2S/c1-9-7-18-14(10(2)15(9)17)8-23(21)16-19-12-5-4-11(22-3)6-13(12)20-16/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,19,20)
InChIKey
LZEPUBIBIWJUSW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)