PHR2635
Monostearylmaleat
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
Monostearylmaleat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1446804
Beschreibung
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-Familie
monostearyl maleate
Verpackung
pkg of 500 mg
mp (Schmelzpunkt)
79-81 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)C(=O)\C=C/C(=O)O
InChI
1S/C22H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-26-22(25)19-18-21(23)24/h18-19H,2-17,20H2,1H3,(H,23,24)/b19-18-
InChIKey
MHQJUHSHQGQVTM-HNENSFHCSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)