Wichtige Dokumente
PHR2469
Guajakol-Unreinheit C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
1,2-Dimethoxybenzol, Brenzkatechin-dimethylether, Veratrol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
guaiacol
Form
liquid
Verpackung
pkg of 100 mg
Brechungsindex
n20/D 1.533 (lit.)
bp
206-207 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
15 °C (lit.)
Dichte
1.084 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
COc1ccccc1OC
InChI
1S/C8H10O2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h3-6H,1-2H3
InChIKey
ABDKAPXRBAPSQN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)