Wichtige Dokumente
PHR1999
Koffein-Unreinheit C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
1,3,9-Trimethyl-xanthin, 2,6-Dihydroxy-1,3,9-trimethylpurin, Isocoffein
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
caffeine
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CN1C(=O)N(C)c2c(ncn2C)C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-5-6(10)11(2)8(14)12(3)7(5)13/h4H,1-3H3
InChIKey
LPHGQDQBBGAPDZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)