Merck
W222402
Sigma-Aldrich
Koffein
anhydrous, 99%, FCC, FG
Synonym(e):
1,3,7-Trimethylxanthin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.19
FEMA-Nummer:
2224
Beilstein:
17705
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
11741
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
16.016
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
anhydrous
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 182.1180
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
234-236.5 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble 18.7 g/L at 16 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
odorless
SMILES String
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
InChIKey
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Koffein ist eine suchterzeugende psychoaktive Verbindung, die vorwiegend in Form von frisch zubereitetem Kaffee, löslichem Kaffee, Tee und koffeinierten Softdrinks konsumiert wird. Koffein ist Berichten zufolge ein Allergen und verursacht Anaphylaxien. Es wird gebräuchlichen Analgetika wie Paracetamol, Ibuprofen und Aspirin zugesetzt, um ihre schmerzstillende Wirkung zu steigern.
Anwendung
  • Anti-hair loss effect of a shampoo containing caffeine and adenosine.: Erörtert die Wirksamkeit eines mit Koffein und Adenosin formulierten Shampoos bei der Reduzierung des Haarausfalls und unterstreicht die Rolle von Koffein bei der Verbesserung der Haarfollikelaktivität und der Förderung der Haargesundheit (Chen et al., 2024).
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
J M Zen et al.
The Analyst, 123(5), 1145-1147 (1998-08-26)
A Nafion-ruthenium oxide pyrochlore chemically modified electrode is used for the determination of caffeine in beverages by square-wave voltammetry. Compared to a bare glassy carbon electrode, the chemically modified electrode exhibits a marked enhancement of the current response. A linear
Kumiya Sugiyama et al.
Asia Pacific allergy, 5(1), 55-56 (2015-02-06)
We report a rare case of anaphylaxis due to caffeine intake. A 27-year-old woman suffered her first episode of anaphylaxis and a positive skin prick test suggested that the anaphylaxis was due to an IgE-mediated hypersensitivity reaction to caffeine. She
Simon P Roberts et al.
Journal of sports sciences, 28(8), 833-842 (2010-06-04)
In this study, we investigated the effect of ingesting carbohydrate alone or with caffeine on performance of a rugby union-specific shuttle running protocol. On three occasions, at least one week apart in a counterbalanced trial order, eight male rugby union
K S Kendler et al.
The American journal of psychiatry, 156(2), 223-228 (1999-02-16)
Caffeine is by far the most commonly consumed psychoactive substance. The use and abuse of most other licit and illicit psychoactive drugs have been shown to be substantially heritable. However, the impact of genetic factors on caffeine consumption, heavy use
Christopher C Wendler et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 23(4), 1272-1278 (2008-12-18)
The purpose of this study was to determine both the short-term effects on cardiac development and embryo growth and the long-term effects on cardiac function and body composition of in utero caffeine exposure. Pregnant mice (C57BL/6) were exposed to hypoxia