Wichtige Dokumente
PHR1645
Sodium Iron EDTA
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Ethylenediaminetetraacetic acid iron(III) sodium salt trihydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1614239
API-Familie
sodium iron edta
Form
powder
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 1 g
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Fe-2]4321[N+](CC[N+]4(CC(=O)O3)CC(=O)[O-])(CC(=O)O2)CC(=O)O1.[Na+]
InChI
1S/C10H16N2O8.Fe.Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;/q;+3;+1/p-4
InChIKey
MKWYFZFMAMBPQK-UHFFFAOYSA-J
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)